Fontos dokumentumok
04607
Methyl eugenol
analytical standard
Szinonimák:
Eugenol methyl ether, 4-Allyl-1,2-dimethoxybenzene, Eugenyl methyl ether
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
>98% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.534 (lit.)
bp
254-255 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
sűrűség
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(CC=C)cc1OC
InChI
1S/C11H14O2/c1-4-5-9-6-7-10(12-2)11(8-9)13-3/h4,6-8H,1,5H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZYEMGPIYFIJGTP-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Essential oil of Pimenta pseudocaryophyllus using high-performance liquid chromatography (HPLC). The purity of the extracted compound is then determined by gas chromatography coupled to flame ionization detector (GC/FID).
- Stem bark of Cinnamomum zeylanicum Blume using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) with UV-visible detection.
- Rosa hybrida using gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) technique.
Kiszerelés
Egyéb megjegyzések
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)