Fontos dokumentumok
09237
Myristicin
analytical standard
Szinonimák:
5-Allyl-2,3-(methylendioxy)anisole, 6-Allyl-4-methoxy-1,3-benzodioxole
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CC=C)cc2OCOc12
InChI
1S/C11H12O3/c1-3-4-8-5-9(12-2)11-10(6-8)13-7-14-11/h3,5-6H,1,4,7H2,2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNWJOHGLIBDBOB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Leaf extracts of parsley, dill, and celery grown in microwave fields using high-performance thin-layer chromatography (HPTLC).
- Rat urine samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Human serum samples using gas chromatography (GC) with flame ionization detection (FID).
Kiszerelés
Javasolt termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?