Fontos dokumentumok
S9652
Safrole
≥97%
Szinonimák:
4-Allyl-1,2-methylenedioxybenzene, 5-Allyl-1,3-benzodioxole
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
1 mmHg ( 63.8 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥97%
szín
yellow
törésmutató
n20/D 1.537 (lit.)
bp
232-234 °C (lit.)
mp
11.2 °C (lit.)
sűrűség
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
C=CCc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C10H10O2/c1-2-3-8-4-5-9-10(6-8)12-7-11-9/h2,4-6H,1,3,7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMQAAUBTXCXRIC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
212.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
100 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Cikkek
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.
A DNS-károsodás és a DNS-javítási mechanizmus létfontosságú a DNS integritásának fenntartásához. A sejtek DNS-ének károsodása többek között a mutagenezisben és a rák kialakulásában is szerepet játszik.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.