Fontos dokumentumok
W243615
4-Ethylguaiacol
natural, FG
Szinonimák:
4-Ethyl-2-methoxyphenol, NSC 82313
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥97.5%
törésmutató
n20/D 1.528 (lit.)
bp
234-236 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
bacon; clove; leather; spicy; smoky
SMILES string
CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.4 °F
Lobbanási pont (C)
108 °C
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?