Fontos dokumentumok
W342106
4-Oxoisophorone
≥98%, FG
Szinonimák:
2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione, 4-Oxoisophorone, Ketoisophorone
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.491 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
92-94 °C/11 mmHg (lit.)
mp
26-28 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
musty; woody; sweet
SMILES string
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AYJXHIDNNLJQDT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
<li><strong>Characterization of Evodia rutaecarpa (Juss) Benth honey: volatile profile, odor-active compounds and odor properties.</strong> This study investigates the unique aroma compounds in Evodia rutaecarpa honey, identifying 4-Oxoisophorone as a key component influencing its sensory characteristics, crucial for developing enhanced food products with distinct flavors (Li et al., 2024).</li>
<li><strong>Enantioselective Total Synthesis of (R,R)-Blumenol B and d(9)-(R,R)-Blumenol B.</strong> Describes the synthesis of biologically active compounds using 4-Oxoisophorone as a precursor, demonstrating its versatility in chemical synthesis and potential applications in developing pharmaceutical agents (Tan et al., 2022).</li>
<li><strong>The mystery of the butterfly bush Buddleja davidii: How are the butterflies attracted </strong> Explores the chemical attractants of Buddleja davidii, with 4-Oxoisophorone identified as a significant attractant, which could have implications for enhancing biodiversity and garden ecology (Lehner et al., 2022).</li>
</ul>
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?