Fontos dokumentumok
302880
2-Methoxy-4-methylphenol
≥98%
Szinonimák:
2-Hydroxy-5-methylanisole, 2-Methoxy-p-cresol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, Creosol
Teszt
≥98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.537 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
5 °C (lit.)
sűrűség
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(C)ccc1O
InChI
1S/C8H10O2/c1-6-3-4-7(9)8(5-6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PETRWTHZSKVLRE-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
210.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
99 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?