Fontos dokumentumok
39774
4-Ethylguaiacol
analytical standard
Szinonimák:
4-Ethyl-2-methoxyphenol, NSC 82313
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.528 (lit.)
n20/D 1.529
bp
234-236 °C (lit.)
mp
15 °C (lit.)
sűrűség
1.063 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Commercial soy sauce using gas chromatography-olfactometry (GC-O).
- Red wine using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Apple cider using gas chromatography-olfactometry (GC-O) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?