Merck
W359807
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-propylphenol
≥99%, FG
Szinonimák:
4-Propylguaiacol, Dihydroeugenol
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H3(CH2CH2CH3)OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.22
FEMA-szám:
3598
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
4.049
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
≥99%
törésmutató
n20/D 1.522 (lit.)
bp
125-126 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
clove; spicy; phenolic; sweet
SMILES string
CCCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-3-4-8-5-6-9(11)10(7-8)12-2/h5-7,11H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXIKRTCSSLJURC-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
2-Methoxy-4-propylphenol is a volatile phenolic flavor compound identified in Bordeaux wines, liquid smoke, karanda fruit{9 5} and oregano.
Alkalmazás
Potential applications include the profile enhancement of smoke flavors, clove, spicy nuances for cinnamon and pepper, vanilla, and fruit nuances.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
Egyéb megjegyzések
Natural occurrence: Fish, pork, grape brandy, mate, rum, whiskey, tea and sherry.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Evan A Larson et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 29(9), 1908-1918 (2018-06-28)
Dopant-assisted atmospheric pressure chemical ionization (dAPCI) is a soft ionization method rarely used for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The current study combines GC-dAPCI with tandem mass spectrometry (MS/MS) for analysis of a complex mixture such as lignin pyrolysis analysis. To
Study of a commercial liquid smoke flavoring by means of gas chromatography/mass spectrometry and Fourier transform infrared spectroscopy.
Guillen MD, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 43(2), 463-468 (1995)
Chemometric tools for identification of volatile aroma-active compounds in oregano.
Bansleben AC, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 395(5), 1503-1503 (2009)
Ju Yeon Lee et al.
Food chemistry, 220, 289-294 (2016-11-20)
The effects of eugenol, isoeugenol, coniferylaldehyde, and dihydroeugenol on the riboflavin-sensitized photooxidation of α-terpinene in methanol were studied. Riboflavin greatly accelerated α-terpinene oxidation in methanol during light illumination, resulting in two major oxidation products (p-cymene and ascaridole). The results clearly
ChemSensor classification of red wines.
Dirinck I, et al.
Developments in food science, 43, 521-524 (2006)