Fontos dokumentumok
A31601
4-Allyl-2,6-dimethoxyphenol
≥95%
Teszt
≥95%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.548 (lit.)
bp
168-169 °C/11 mmHg (lit.)
sűrűség
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CC=C)cc(OC)c1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h4,6-7,12H,1,5H2,2-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FWMPKHMKIJDEMJ-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?