Merck
W359009
Sigma-Aldrich
δ-Tetradecalactone
98%, FG
Szinonimák:
δ-Tetradecane lactone, Tetrahydro-6-nonyl-2H-pyran-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H26O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
226.36
FEMA-szám:
3590
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2196
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.016
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-135 °C/5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
creamy; dairy; fatty; oily; waxy; sweet
SMILES string
CCCCCCCCCC1CCCC(=O)O1
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-11-9-12-14(15)16-13/h13H,2-12H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SKQYTJLYRIFFCO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
δ-Tetradecalactone is a flavoring substance that is reported to occur in ovine fat, beef fat, heated butter and cheddar cheese.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Comparison of Methods for the Analysis of Higher Boiling Flavor Compounds in Cheddar Cheese1.
Dunn HC & Lindsay RC.
Journal of Dairy Science, 68(11), 2853-2858 (1985)
Analysis of Volatile Compounds in Beef Fat by Dynamic?Headspace Solid?Phase Microextraction Combined with Gas Chromatography?Mass Spectrometry.
Watanabe A, et al.
Journal of Food Science, 73(5) (2008)
Direct sampling capillary GLC analysis of flavor volatiles from ovine fat.
Suzuki J & Bailey ME.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 33(3), 343-347 (1985)
Isolation and identification of headspace volatiles formed in heated butter.
Lee SR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 39(11), 1972-1975 (1991)