Merck
W240001
Sigma-Aldrich
γ-Dodecalactone
≥97%, FCC, FG
Szinonimák:
(±)-4-Dodecanolide, (±)-γ-Octyl-γ-butyrolactone, (±)-Dihydro-5-octyl-2(3H)-furanone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H22O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.30
FEMA-szám:
2400
Beilstein:
126680
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2240
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
10.019
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.452 (lit.)
bp
130-132 °C/1.5 mmHg (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
sűrűség
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
coconut; creamy; fatty; fruity; peach; sweet
SMILES string
CCCCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C12H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-9-10-12(13)14-11/h11H,2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WGPCZPLRVAWXPW-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... CYP1A2(1544)
Alkalmazás
  • Differentiation of Rums Produced from Sugar Cane Juice (Rhum Agricole) from Rums Manufactured from Sugar Cane Molasses by a Metabolomics Approach.: This study uses a metabolomics approach to differentiate between rums made from sugar cane juice and those from molasses, focusing on key flavor compounds such as gamma-dodecalactone. This research provides insight into the flavor chemistry of rum, supporting better understanding of food flavor and authenticity (Franitza et al., 2018).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Laura E Korhonen et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(11), 3808-3815 (2005-05-27)
The purpose of this study was to determine the cytochrome P450 1A2 (CYP1A2) inhibition potencies of structurally diverse compounds to create a comprehensive three-dimensional quantitative structure-activity relationship (3D-QSAR) model of CYP1A2 inhibitors and to use this model to predict the