Merck
O4008
Sigma-Aldrich
γ-Octanoic lactone
97%
Szinonimák:
4-Hydroxy octanoic acid, Octano-1,4-lactone
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H14O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.20
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.444 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
sűrűség
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-7-5-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Adam T Waickman et al.
Nature communications, 10(1), 3666-3666 (2019-08-16)
Generating effective and durable T cell immunity is a critical prerequisite for vaccination against dengue virus (DENV) and other viral diseases. However, understanding the molecular mechanisms of vaccine-elicited T cell immunity remains a critical knowledge gap in vaccinology. In this