Fontos dokumentumok
262012
Millipore
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Salmon Testes
Purified DNA from salmon testes. Absorption (0.001% solution in phosphate buffer, pH 7.0, 260 nm): ≥0.155.
Szinonimák:
Deoxyribonucleic Acid, Sodium Salt, Salmon Testes
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352208
NACRES:
NA.51
Minőségi szint
leírás
Sodium content >=5.8%
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
szennyeződések
Protein, none detected
szín
off-white to light brown
white to off-white
oldhatóság
aqueous buffer: soluble
water: soluble
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
N/P ratio: 1.5-1.8. Absorption (0.001% solution in phosphate buffer, pH 7.0, 260 nm): ≥0.155.
Purified DNA from salmon testes.
Purified DNA from salmon testes. N/P ratio: 1.5-1.8; UV absorption: ≥0.155 (0.001% solution in phosphate buffer, pH 7.0, 260 nm). May be used for hybridization studies.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3