Merck
W326402
Sigma-Aldrich
cis-4-Decenal
≥93%, stabilized, FG
Szinonimák:
(Z)-4-decenal, (Z)-dec-4-enal
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)4CH=CHCH2CH2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.25
FEMA-szám:
3264
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2297
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.137
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
orange; citrus
grade:
FG
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥93%
tartalmaz
synthetic alpha-tocopherol as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.443 (lit.)
bp
78-80 °C/10 mmHg (lit.)
sűrűség
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
orange; citrus
SMILES string
[H]C(=O)CC\C([H])=C(\[H])CCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h6-7,10H,2-5,8-9H2,1H3/b7-6-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CWRKZMLUDFBPAO-SREVYHEPSA-N
Általános leírás
Cis-4-decenal is a compound used as a flavoring agent in food products due to its strong, pungent odor (1). The compound enhances the flavor of foods by imparting a savory aroma (2).
Alkalmazás
cis-4-Decenal is:·
  • one of the volatile compounds present in both Fu-brick tea and Pu-erh tea, which contributes to the aroma of these teas .
  • Found to contribute to the aroma profile of Chinese dry-cured Spanish mackerel .
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
179.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
82 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Volatile composition of Fu-brick tea and Pu-erh tea analyzed by comprehensive two-dimensional gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry
Shi J, et al.
LWT--Food Science and Technology, 103, 27-33 (2019)
Key aroma compounds of Chinese dry-cured Spanish mackerel (Scomberomorus niphonius) and their potential metabolic mechanisms
Wu S, et al.
Food Chemistry, 342, 128381-128381 (2021)