Merck
W478601
Sigma-Aldrich
2-Hexyl-2-decenal
mixture of cis and trans, ≥95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H30O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
238.41
FEMA-szám:
4786
UNSPSC kód:
12164502
Érzékszervi:
fatty; waxy
grade:
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Halal
Kosher
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 117
Teszt
≥95%
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
fatty; waxy
SMILES string
O=CC(=CCCCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C16H30O/c1-3-5-7-9-10-12-14-16(15-17)13-11-8-6-4-2/h14-15H,3-13H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSBRHLFCWKXUSQ-UHFFFAOYSA-N
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)