Fontos dokumentumok
22070
(+)-Carvone
analytical standard
Szinonimák:
(+)-p-Mentha-6,8-diene 2-one, (S)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
optikai aktivitás
[α]20/D +61±2°, neat
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
törésmutató
n20/D 1.499
bp
228-230 °C (lit.)
sűrűség
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
food and beverages
format
neat
SMILES string
CC(=C)[C@H]1CC=C(C)C(=O)C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1A
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
204.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
95.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?