Merck
W222011
Sigma-Aldrich
Isobutyraldehyde
greener alternative
natural, 96%, FG
Szinonimák:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.11
FEMA-szám:
2220
Beilstein:
605330
EC-szám:
Európai Tanács szám:
92c
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
5.004
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
cocoa; pungent; brown
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
élelmiszer allergén:
no known allergens
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
66 mmHg ( 4.4 °C)
Teszt
96%
öngyulladási hőmérséklet
384 °F
robbanási határérték
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
oldhatóság
60 g/L at 25 °C
sűrűség
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
környezetbarátabb alternatív kategória
Érzékszervi
cocoa; pungent; brown
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
Alkalmazás
  • Efficient total synthesis of pulchellalactam, a CD45 protein tyrosine phosphatase inhibitor.: Discusses a synthetic route involving isobutyraldehyde for developing inhibitors that have potential applications in biochemistry and medical research (Li WR et al., 2002).
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-11.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Hyunwoo Kim et al.
Organic letters, 11(1), 157-160 (2008-12-10)
Addition of isobutyraldehyde to 1,2-bis(2-hydroxyphenyl)-1,2-diaminoethane (mother diamine) cleanly gives a stable, fused imidazolidine-dihydro-1,3-oxazine ring complex. However, vigorous heating of the fused ring complex gives the diaza-Cope rearrangement product with excellent yield and stereoselectivity. A variety of alkyl aldehydes have been
Bettina M Pause et al.
Psychophysiology, 40(2), 209-225 (2003-06-25)
The aim of the present study was to investigate the similarities and differences in the olfactory and visual processing of emotional stimuli in healthy subjects and in patients with major depressive disorder (MDD). Twenty-five inpatients were investigated after admission to
S Bahmanyar et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(9), 2475-2479 (2003-02-27)
Quantum mechanical calculations were employed to predict the ratio of four stereoisomeric products expected from two complex reactions involving the aldol reactions of cyclohexanone with benzaldehyde or with isobutyraldehyde catalyzed by (S)-proline. Experimental tests of these predictions provide an assessment
Organocatalytic enantioselective cross-aldol reactions of aldehydes with isatins: formation of two contiguous quaternary centered 3-substituted 3-hydroxyindol-2-ones.
Fei Xue et al.
Chemistry, an Asian journal, 4(11), 1664-1667 (2009-09-12)
Hamid Reza Khavasi et al.
Inorganic chemistry, 48(13), 5593-5595 (2009-05-28)
Dioxygen epoxidation of cyclic alkenes into their corresponding epoxides was successfully achieved in good yield by using a novel binuclear manganese carboxamide complex as the catalyst and isobutyraldehyde as the cosubstrate.