Fontos dokumentumok
538205
Isobutyraldehyde
dry, 98%
Szinonimák:
2-Methylpropanal, 2-Methylpropionaldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
66 mmHg ( 4.4 °C)
Teszt
98%
öngyulladási hőmérséklet
384 °F
robbanási határérték
10 %, 25 °F
2 %, 32 °F
törésmutató
n20/D 1.374 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
oldhatóság
60 g/L at 25 °C
sűrűség
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- N-cyclohrxyl-α-dimethylaminoisovalerarnide
- N′-cyclohexyl-N,N-dimethyl-α-dimethylaminoisovaleramidine
- α-acetoxy-N-cyclohexylisovaleramide
- acetic anhydride
- N-cyclohexyl-a-formyloxyisovaleramide
- cyclic carbonates
- hydroxypivaldehyde, which is useful for the preparation of neopentyl glycol (NPG)
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-11.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-24 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?