Fontos dokumentumok
W221910
Butyraldehyde
natural, FG
Szinonimák:
Butanal
About This Item
Javasolt termékek
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Minőségi szint
Ügynökség
follows IFRA guidelines
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
gőzsűrűség
2.5 (vs air)
gőznyomás
90 mmHg ( 20 °C)
Teszt
95%
öngyulladási hőmérséklet
390 °F
robbanási határérték
12.5 %
törésmutató
n20/D 1.380 (lit.)
bp
75 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
sűrűség
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
cocoa; green; musty; pungent
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCC
InChI
1S/C4H8O/c1-2-3-4-5/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
<50.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
< 10 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?