Merck
164569
Sigma-Aldrich
Tritylium hexafluorophosphate
Szinonimák:
Triphenylcarbenium hexafluorophosphate, NSC 176018, Triphenylcarbonium hexafluorophosphate, Triphenylmethyl hexafluorophosphate, Trityl hexafluorophosphate
About This Item
Lineáris képlet:
(C6H5)3C(PF6)
CAS-szám:
Molekulatömeg:
388.29
Beilstein:
4344297
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Forma
solid
Minőségi szint
mp
~150 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
phenyl
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15.F6P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7(2,3,4,5)6/h1-15H;/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Reactant of reagent involved in:
  • Si-H and Si-Si bond activeation at Pt of neutral and cationic silyl Pt bisphosphine complexes
  • Investigations of interactions with chromium acetylacetonate nitride mononuclear complexes
  • Synthesis of "push-pull" tropylium-fused aminoporphyrazine
  • Preparation of cycloheptatrienyl and tropylium calix[4]arenes
  • Synthesis of palladacycles containing chiral rhenium half-sandwich complex for use as a catalyst
  • Double ring-opening polyaddition of spiro orthoesters
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)