Fontos dokumentumok
8.08348
Sigma-Aldrich
Chlorotriphenylmethane
for synthesis
Szinonimák:
Chlorotriphenylmethane, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl chloride, Trityl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
ClC(C6H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
278.78
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
EC index szám:
200-986-4
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
hatékonyság
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
230-235 °C/27 hPa
mp
109-112 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
ClC(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBWKIWSBJXDJDT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3