Fontos dokumentumok
776181
3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutyric acid N-succinimidyl ester
95%
Szinonimák:
3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutyric acid N-hydroxysuccinimide ester, Trimethyl lock NHS, Trimethyl lock succinimidyl ester
Teszt
95%
Forma
solid
mp
107-112 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C(C)(C)CC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C19H23NO6/c1-11-8-12(2)18(14(9-11)25-13(3)21)19(4,5)10-17(24)26-20-15(22)6-7-16(20)23/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KMNOKEFBKJGRFL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)