Merck
M2178
Millipore
Mycoplasma agar base
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
About This Item
UNSPSC kód:
41171609
NACRES:
NA.85
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
form
powder
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
gyártó/kereskedő neve
NutriSelect® Plus
technika/technikák
microbiological culture: suitable
végső pH
7.8±0.2 (25 °C)
alkalmazás(ok)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
alkalmasság
mycoplasma
Alkalmazás
Used for isolation and cultivation of mycoplasma.
Komponensek
Ingredients (g/L)
Beef heart, infusion, 250.00
Peptic digest of animal tissue, 10.00
Sodium chloride, 5.00
Agar, 15.00
Elkészítési megjegyzés
Suspend 36 g of Mycoplasma Agar Base in 700 ml of distilled water. Boil to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs. pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 45°C and aseptically add a 300 ml 1% solution of Horse Serum to the agar base or add 10 vials of Mycoplasma Enrichment Supplement (Cat. No. M6930) to the Mycoplasma Agar Base. Mix well before dispensing. Dispense into petri plates or tubes.
Lábjegyzet
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Jogi információk
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Detect mycoplasma contamination in cell culture through the PCR, DNA stain, or culture tests. Discover mycoplasma prevention, elimination, and detection kits.
Áttekintés a megfelelő sejtkultúra-laboratóriumi biztonság fenntartásáról, beleértve a laboratóriumi kockázatértékelés, a felületi fertőtlenítés, a biológiai veszélyek és a hulladékok eltávolításának lépéseit. Ingyenes ECACC kézikönyv letöltése.
Overview on how to maintain proper cell culture laboratory safety including steps on performing lab risk assessments, surface disinfection, biohazard and waste removal. Free ECACC handbook download.