SMB00089
Dehydroabietic acid
≥90% (LC/MS-ELSD)
Szinonimák:
Abieta-8,11,13-trien-18-oic acid, Dehydroabietate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H28O2/c1-13(2)14-6-8-16-15(12-14)7-9-17-19(16,3)10-5-11-20(17,4)18(21)22/h6,8,12-13,17H,5,7,9-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t17-,19-,20-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFWKVWVWBFBAOV-MISYRCLQSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the aging process of Pinus resins using Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)
- to study the composition changes in Pinus genus with aging using Raman spectroscopy complemented with infrared spectroscopy
- to estimate resistance against biotic stress as proxy in chemical defenses in Pinus halepensis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1