Fontos dokumentumok
SMB00460
Soyasapogenol B
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
(3β,4β,22β)-Olean-12-ene-3,22,23-triol, Soyasapogenin B, Soyasapogenol I
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
alkalmazás(ok)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC1(C)C[C@@H](O)[C@]2(C)CC[C@@]3(C)[C@]4(C)CC[C@@]5([H])[C@](CO)(C)[C@@H](O)CC[C@]5(C)[C@@]4([H])CC=C3[C@]2([H])C1
InChI
1S/C30H50O3/c1-25(2)16-20-19-8-9-22-27(4)12-11-23(32)28(5,18-31)21(27)10-13-30(22,7)29(19,6)15-14-26(20,3)24(33)17-25/h8,20-24,31-33H,9-18H2,1-7H3/t20-,21+,22+,23-,24+,26+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YOQAQNKGFOLRGT-UXXABWCISA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)