Merck
E6200
Sigma-Aldrich
(Ethoxymethylene)malononitrile
98%
About This Item
Lineáris képlet:
C2H5OCH=C(CN)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
122.12
Beilstein:
1634241
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
bp
160 °C/12 mmHg (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
SMILES string
CCO\C=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C6H6N2O/c1-2-9-5-6(3-7)4-8/h5H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Vigyázat
This product is known to be a strong sensitizing agent
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Eszter Szennyes et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Despite the substantial interest in C-glycosyl heterocycles as mimetics of biologically active native glycans, the appearance of C-glycopyranosyl derivatives of six-membered heterocycles, both in synthetic and biological contexts, is rather scarce. As part of our ongoing research program aimed at