Merck
328979
Sigma-Aldrich
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide
98%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H16IN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
301.17
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder or crystals
mp
258 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
methanol: 25 mg/mL, clear
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[I-].CC1=[N+](C)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C12H16N.HI/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4;/h5-8H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HCYIOKVZAATOEW-UHFFFAOYSA-M
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yi-Da Zhang et al.
Talanta, 188, 540-545 (2018-07-22)
Transferrin (TrF) is an important glycoprotein and disease biomarker that controls iron ion balance in the human body. Isolation and detection of TrF have important implication for the early detection of disease. Thus, a magnetic fluorescent molecularly imprinted nanoparticles (FMINPs)