Fontos dokumentumok
273619
1′,3′-Dihydro-1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[2H-1-benzopyran-2,2′-(2H)-indole]
98%
Szinonimák:
1′,3′,3′-trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indole], 1,3,3-Trimethylindolino-6′-nitrobenzopyrylospiran; 1′,3′,3′-Trimethyl-6-nitrospiro[chromene-2,2′-indoline]
Teszt
98%
Forma
solid
mp
179-180 °C (lit.)
λmax
242 nm in ethanol
SMILES string
CN1c2ccccc2C(C)(C)C13Oc4ccc(cc4C=C3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H18N2O3/c1-18(2)15-6-4-5-7-16(15)20(3)19(18)11-10-13-12-14(21(22)23)8-9-17(13)24-19/h4-12H,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSXPTGAEJZYNFI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.