Merck
112143
Sigma-Aldrich
2-Methylbenzothiazole
99%
Szinonimák:
2-Methyl-1,3-benzothiazole, 2-Methylbenzo[d]thiazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H7NS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.21
Beilstein:
112427
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.617 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
mp
11-14 °C (lit.)
sűrűség
1.173 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1nc2ccccc2s1
InChI
1S/C8H7NS/c1-6-9-7-4-2-3-5-8(7)10-6/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DXYYSGDWQCSKKO-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2-Methylbenzothiazole can be synthesized by the Cu-catalyzed, base-free C-S coupling using conventional and microwave heating methods.
Alkalmazás
Reagent employed in the synthesis of polycarbocyanine and thiacyanine dyes, as well as (arylfuryl)benzothiazoles.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
215.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
102 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Youji Huaxue, 14, 59-59 (1994)
Chem. Abstr., 120, 194030z-194030z (1994)
Silvia M Soria-Castro et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 467-475 (2013-03-19)
S-aryl thioacetates can be prepared by reaction of inexpensive potassium thioacetate with both electron-rich and electron-poor aryl iodides under a base-free copper/ligand catalytic system. CuI as copper source affords S-aryl thioacetates in good to excellent yields, by using 1,10-phenanthroline as
Zh. Org. Khim., 28, 2159-2159 (1992)
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 125, 209-209 (1994)