Merck
A81803
Sigma-Aldrich
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
ReagentPlus®, 99%
Szinonimák:
4H-1,2,4-Triazol-4-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.08
Beilstein:
107563
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
99%
form
crystals
mp
84-86 °C (lit.)
SMILES string
Nn1cnnc1
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Jogi információk
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jingtang Li et al.
Journal of chromatography. A, 1559, 178-185 (2018-01-07)
Recently,ionic liquids (ILs) functionalized cyclodextrins (CDs) have attracted more and more attention in the fields of enantioseparation. In this study, a novel IL amino triazolium functionalized β-CD derivative, mono-6-deoxy-6-(4-amino-1,2,4-triazolium)-β-cyclodextrin chloride (4-ATMCDCl), was synthesized for the first time and managed to