Merck
197645
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole sodium derivative
technical grade
Szinonimák:
Sodium-1,2,4-triazolide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H2N3Na
CAS-szám:
Molekulatömeg:
91.05
Beilstein:
3570104
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
grade
technical grade
Minőségi szint
Forma
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na]n1cncn1
InChI
1S/C2H2N3.Na/c1-3-2-5-4-1;/h1-2H;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NVMNEWNGLGACBB-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1,2,4-Triazole sodium derivative (sodium-1,2,4-triazolide) may be used in chemical synthesis studies.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)