Fontos dokumentumok
P56607
Pyrazole
98%
Szinonimák:
1,2-Diazole
Teszt
98%
form
crystals
bp
186-188 °C (lit.)
mp
67-70 °C (lit.)
SMILES string
c1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H4N2/c1-2-4-5-3-1/h1-3H,(H,4,5)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Célzott szervek
spleen,Thyroid
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)