Merck
642126
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazole-15N3
98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H315N3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
72.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Teszt
97% (CP)
form
solid
bp
260 °C (lit.)
mp
119-121 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+3
SMILES string
c1[15n]c[15nH][15n]1
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i3+1,4+1,5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NSPMIYGKQJPBQR-FRSWOAELSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)