Merck
A80602
Sigma-Aldrich
5-Aminotetrazole monohydrate
97%
Szinonimák:
Tetrazol-5-amine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH3N5 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.08
Beilstein:
108872
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
mp
198-204 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H]O[H].Nc1nnn[nH]1
InChI
1S/CH3N5.H2O/c2-1-3-5-6-4-1;/h(H3,2,3,4,5,6);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Useful reagent in condensation reactions to form, for example, pyrimidines.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Indian J. Chem. B, 32, 886-886 (1993)
Journal of Heterocyclic Chemistry, 30, 1267-1267 (1993)
Annamaria Halasz et al.
Chemosphere, 241, 125008-125008 (2019-10-12)
Tetrazoles have wide industrial applications, notably in the pharmaceutical industry. Tetrazole derivatives such as bis(1H-tetrazol-5-yl)amine (H2BTA) have recently been considered by the defense industry as high nitrogen composite propellants. Photodegradation studies under solar simulating conditions showed that H2BTA was partially