Fontos dokumentumok
196282
3-Thiophenecarboxaldehyde
98%
Szinonimák:
3-Formylthiophene, 3-Thienaldehyde, 3-Thienylcarboxaldehyde, 3-Thiophenealdehyde, 3-Thiophenecarbaldehyde, Thiofuran-3-carboxaldehyde, Thiophen-3-aldehyde
About This Item
Javasolt termékek
gőznyomás
0.31 mmHg ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
öngyulladási hőmérséklet
>392 °F
törésmutató
n20/D 1.583 (lit.)
bp
194-196 °C (lit.)
86-87 °C/20 mmHg (lit.)
sűrűség
1.28 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccsc1
InChI
1S/C5H4OS/c6-3-5-1-2-7-4-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBIGKSZIQCTIJF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- series of 4-substituted 2-thiophenesulfonamides
- acetal and ketal derivatives of 4′-demethylepipodophyllotoxin-β-D-glucoside and epipodophyllotoxin-β-D-glucoside
- 1,2-di-3-thienyl-2-hydroxyethanone (3,3′-thenoin), 3-thienyl symmetric analog of benzoin
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
167.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
75 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?