Merck
702676
Sigma-Aldrich
4-Methylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Szinonimák:
4-Methyl-2-thiophenecarbaldehyde
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H6OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.18
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.578
bp
88-92 °C/5 mmHg
sűrűség
1.025 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
Cc1csc(C=O)c1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-6(3-7)8-4-5/h2-4H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HVXCGIPRXBJIRK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F
Lobbanási pont (C)
92 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)