Merck
T32654
Sigma-Aldrich
2-Thiophenemethanol
98%
Szinonimák:
2-(Hydroxymethyl)thiophene, 2-Thienyl carbinol, Thenyl alcohol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H6OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
114.17
Beilstein:
383595
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.564 (lit.)
bp
207 °C (lit.)
sűrűség
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OCc1cccs1
InChI
1S/C5H6OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-3,6H,4H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZPHGMBGIFODUMF-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Nobuo Ochiai et al.
Journal of chromatography. A, 1628, 461475-461475 (2020-08-22)
For successful profiling of aroma carriers in food samples, a highly efficient extraction method is mandatory. A two-step stir bar sorptive extraction (SBSE) approach, namely fractionated SBSE (Fr-SBSE), was developed to improve both the organoleptic and the chemical identification of