Fontos dokumentumok
C1251
(+)-Catechin hydrate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
(+)-Cyanidol-3, (2R,3S)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
yellow to yellow with tan cast
mp
175-177 °C (anhydrous) (lit.)
oldhatóság
ethanol: 50 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@@H]1c3ccc(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O6.H2O/c16-8-4-11(18)9-6-13(20)15(21-14(9)5-8)7-1-2-10(17)12(19)3-7;/h1-5,13,15-20H,6H2;1H2/t13-,15+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OFUMQWOJBVNKLR-NQQJLSKUSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as a polyphenol standard in the determination of total polyphenols in the by-products of red wine
- as an additive to study its effects on in vitro methane production and substrate degradation in a triple-fed batch approach
- as a substrate to determine the activity of pure L. plantarum CECT 748T 14 recombinant tannase on catechin
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Fatty acid synthesis supports cancer cell proliferation, essential for membrane generation, protein modification, and bioenergetics.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.
Protocols
Protocol for HPLC Analysis of Flavonoids on Ascentis® RP-Amide