Fontos dokumentumok
429880
2,5-Thiophenedicarboxaldehyde
99%
Szinonimák:
2,5-Diformylthiophene, 2,5-Thienodicarboxaldehyde, 2,5-Thiophenedial, Thiophene-2,5-dialdehyde
Teszt
99%
mp
115-117 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(s1)C([H])=O
InChI
1S/C6H4O2S/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-4H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OTMRXENQDSQACG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Asymmetric synthesis of bis-homoallylic alcohols.
- Synthesis of new symmetrical arylene bisimide derivatives.
- As dialdehyde monomer in the synthesis of silicon-containing poly(p-phenylenevinylene)-related copolymers having uniform p-conjugated segment regulated by organosilicon units.
- Synthesis of 2,5-bis[2-(5-N-isopropylamidino)benzimidazoyl]thiophene hydrochloride.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)