Merck
673145
Sigma-Aldrich
3-Methyl-4-(methylthio)phenol
97%
Szinonimák:
4-(Methylthio)-m-cresol, 3-Methyl-4-(methylthio)phenol, MTMC
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H10OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
154.23
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Teszt
97%
Forma
solid
mp
56-60 °C
funkcionális csoport
thioether
SMILES string
CSc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C8H10OS/c1-6-5-7(9)3-4-8(6)10-2/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VKALYYFVKBXHTF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Lei Chen et al.
IEEE transactions on medical imaging, 37(8), 1775-1787 (2018-07-12)
The O6-methylguanine-DNA methyltransferase (MGMT) promoter methylation and isocitrate dehydrogenase 1 (IDH1) mutation in high-grade gliomas (HGG) have proven to be the two important molecular indicators associated with better prognosis. Traditionally, the statuses of MGMT and IDH1 are obtained via surgical
Youhong Ai et al.
Journal of chromatography. A, 1407, 52-57 (2015-07-15)
A nanostructural polyaniline-poly(propylene oxide) (PANI-PPO) composite coating was electrochemically synthesized on a stainless steel wire, by using acidic ionic liquid 1-sulfobutyl-3-methylimidazolium hydrosulfate as supporting electrolyte. The coating showed strong hydrophobicity and allowed for the direct immersion solid-phase microextraction of carbamate