Fontos dokumentumok
N27209
4-Nitrothiophenol
technical grade, 80%
Szinonimák:
p-Nitrophenyl mercaptan, pNTP, 4-Nitrobenzenethiol
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical grade
Minőségi szint
Teszt
80%
form
solid
mp
72-77 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(S)cc1
InChI
1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AXBVSRMHOPMXBA-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)