Fontos dokumentumok
T101
Gaboxadol hydrochloride
solid, ≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4,5,6,7-Tetrahydroisoxazolo[5,4-c]pyridin-3-ol hydrochloride, THIP hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
solid
tárolási körülmény
desiccated
szín
white
oldhatóság
ethanol: 0.91 mg/mL
H2O: 20 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Oc1noc2CNCCc12
InChI
1S/C6H8N2O2.ClH/c9-6-4-1-2-7-3-5(4)10-8-6;/h7H,1-3H2,(H,8,9);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZDZDSZQYRBZPNN-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)