Fontos dokumentumok
PHR1623
Galantamine Hydrobromide
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Szinonimák:
Galantamine hydrobromide, Galanthamine hydrobromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Minőségi szint
Ügynökség
traceable to Ph. Eur. Y0001279
traceable to USP 1287755
API-család
galantamine
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 500 mg
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[H][C@]1(O2)C[C@@H](O)C=C[C@@]13C4=C2C(OC)=CC=C4CN(C)CC3.Br
InChI
1S/C17H21NO3.BrH/c1-18-8-7-17-6-5-12(19)9-14(17)21-16-13(20-2)4-3-11(10-18)15(16)17;/h3-6,12,14,19H,7-10H2,1-2H3;1H/t12-,14-,17-;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QORVDGQLPPAFRS-XPSHAMGMSA-N
Általános leírás
Galantamine Hydrobromide, a reversible, competitive acetyl cholinesterase inhibitor, is suggested for the remedy of mild to moderate dementia of the Alzheimer′s type.
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Lábjegyzet
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1