Fontos dokumentumok
P118
Phaclofen
solid
Szinonimák:
3-Amino-2-(4-chlorophenyl)propanephosphonic acid
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
szennyeződések
≥97% (NMR)
szín
white
oldhatóság
0.1 M HCl: 13.3 mg/mL
methanol: 19.3 mg/mL
DMSO: insoluble
SMILES string
NCC(CP(O)(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H13ClNO3P/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-15(12,13)14/h1-4,8H,5-6,11H2,(H2,12,13,14)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VSGNGLJPOGUDON-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
human ... GABBR1(2550) , GABBR2(9568)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3