Fontos dokumentumok
390585
Suberohydroxamic acid
95%
Szinonimák:
N,N′-Dihydroxyoctanediamide, SBHA, Suberoyl bis-hydroxamic acid
Teszt
95%
mp
153-155 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
ONC(=O)CCCCCCC(=O)NO
InChI
1S/C8H16N2O4/c11-7(9-13)5-3-1-2-4-6-8(12)10-14/h13-14H,1-6H2,(H,9,11)(H,10,12)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IDQPVOFTURLJPT-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)