Merck
QBD11383
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C163H299N4O60P
Molekulatömeg:
3306.08
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: payload delivery reagent
reaction type: click chemistry
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Tulajdonságok és előnyök
DBCO-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a DBCO for reaction with an azide through a copper-free "click" chemistry reaction.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)