Merck
QBD10596
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®12-DBCO
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C45H68N2O14
Molekulatömeg:
861.03
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
form
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
polimer felépítés
shape: linear
functionality: monofunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(N1C2=C(C#CC3=C(C1)C=CC=C3)C=CC=C2)CCCC(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O
Tulajdonságok és előnyök
m-dPEG ®12-DBCO can be used for adding a hydrophilic dPEG modifier by using copper-free "click" chemistry with the DBCO.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)