Fontos dokumentumok
8.52216
Sigma-Aldrich
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH
Novabiochem®
Szinonimák:
Fmoc-Dpr(Boc-Aoa)-OH, N-α-Fmoc-N-β-(N-t.-Boc-amino-oxyacetyl)-L-diaminopropionic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H29N3O8
CAS-szám:
Molekulatömeg:
499.51
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
termékcsalád
Novabiochem®
Teszt
≥95.0% (acidimetric)
≥96.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
gyártó/kereskedő neve
Novabiochem®
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Boc
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C25H29N3O8/c1-25(2,3)36-24(33)28-35-14-21(29)26-12-20(22(30)31)27-23(32)34-13-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,26,29)(H,27,32)(H,28,33)(H,30,31)/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHRQNEDYPNTPKW-FQEVSTJZSA-N
Általános leírás
An excellent derivative for the chemoselective ligation of unprotected peptides in aqueous media [1] via oxime formation. This derivative introduces a hydroxylamine functionality which can couple with aldehyde groups present in another peptide unit.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] F. Wahl & M. Mutter (1996) Tetrahedron Lett., 37, 6861.
Kapcsolódás
Replaces: 04-12-1185
Analízis megjegyzés
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Jogi információk
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3