Merck
QBD11812
Sigma-Aldrich
DBCO-dPEG ®12-carboxyfluorescein
Szinonimák:
Polyethylene glycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C66H79N3O20
Molekulatömeg:
1234.34
UNSPSC kód:
51171641
NACRES:
NA.22
Teszt
>90%
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
reaction type: click chemistry
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(C)NCCOCCC(NCCC(N1C(C=CC=C2)=C2C#CC(C=CC=C3)=C3C1)=O)=O.O=C4C=CC5=C(C6=CC=CC=C6C(O)=O)C7=CC=C(O)C=C7OC5=C4
InChI
1S/C25H27N3O4.C20H12O5/c1-19(29)26-15-17-32-16-13-24(30)27-14-12-25(31)28-18-22-8-3-2-6-20(22)10-11-21-7-4-5-9-23(21)28;21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24/h2-9H,12-18H2,1H3,(H,26,29)(H,27,30);1-10,21H,(H,23,24)
Alkalmazás
DBCO-dPEG®12-carboxyfluorescein is a versatile fluorescent reagent used for labeling peptides, proteins, and other molecules using strain-promoted azide-alkyne cycloaddition (SPAAC).
Tulajdonságok és előnyök
DBCO-dPEG ®₁₂-carboxyfluorescein is a fluorescent dye with a dPEG spacer attached to a DBCO which can react with azide through copper-free "click" chemistry.
Jogi információk
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
kapcsolódó termék
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)