Fontos dokumentumok
QBD10903
Fmoc-N-amido-dPEG®36-acid
>95% (HPLC)
Szinonimák:
Fmoc-N-amido-PEG36-acid, Fmoc-NH-PEG36-acid, Fmoc-PEG-acid, Fmoc-PEG1500-acid, Fmoc-PEG36-acid
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solid or viscous liquid
reakcióalkalmasság
reaction type: Pegylations
polimer felépítés
shape: linear
functionality: heterobifunctional
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C90H161NO40/c92-89(93)9-11-95-13-15-97-17-19-99-21-23-101-25-27-103-29-31-105-33-35-107-37-39-109-41-43-111-45-47-113-49-51-115-53-55-117-57-59-119-61-63-121-65-67-123-69-71-125-73-75-127-77-79-129-81-82-130-80-78-128-76-74-126-72-70-124-68-66-122-64-6
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)